Description
- Gant tricoté en polyamide noir
- Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume et le bout des doigts
- La structure tricotée ergonomique sans coutures est mieux conforme à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance et une durabilité, une ventilation et un confort accrus
- Avec leur conception ergonomique, les gants sont conformes à la forme naturelle de la main pour un ajustement plus confortable et permettent une utilisation plus longue et une fatigue réduite
- Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et peuvent se laver facilement pour une utilisation prolongée
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente résistance à l’abrasion et à la préhension
- La couleur noire rend le gant moins sale
- Le dos ouvert offre une ventilation supérieure
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016 |
Description | Calibre 13 |
Coating Material | Polyamide/nitrile |
Couleur | Noir |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 24,5 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants Vertigo Black NIT C&G 1 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu