Learn More
Ansell™ Gants HyFlex 11-840 Code produit.: 17069193
Ajouter au panier
Ansell™ Gants HyFlex 11-840
Code produit. 17069193
12
Click to view available options
Dimensions:
5
12
Code produit. 17069193
Marque: Ansell™ 11840120
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de protection mécanique avec revêtement en mousse e nitrile sur revêtement en nylon-spandex de calibre 15, paume enduite.
  • Ces gants industriels offrent la technologie de résistance à l’abrasion Fortix™ pour une durabilité accrue
  • Gants de travail avec revêtement en nitrile parfaits avec une préhension quasiment 2 fois plus importante pour une manipulation plus sûre
  • Meilleure respirabilité pour un meilleur confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Noir, Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nylon et Spandex
Dimensions 12
Modèle 11-840
Type de manchette de gant Maille
Longueur (métrique) de 200 à 275 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants HyFlex 11-840 >