Learn More
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel VersaTouch™ série 87-195
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Épaisseur de 0,35 mm
- Offrent une excellente sensibilité
- Bon rapport qualité/prix
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Service d’entretien
- Nettoyage
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE III EN 374, EN 388 : X010, EN 421 |
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Modèle | 87-195 |
Épaisseur (métrique) | 0,35 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel VersaTouch™ série 87-195 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu