Description
- Gant en polyamide tricoté
- Revêtement en nitrile noir résistant à l’huile sur la paume et le dos des gants
- Complètement trempé
- Finition lisse
- Poignet élastique
- La structure en tricot s’adapte parfaitement à la forme naturelle de la main pour offrir une excellente dextérité
- Ouvrez le dos du gant pour une meilleure ventilation
- Le polyamide allie une bonne résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux déchirures et aux cisaillements
- Le revêtement en nitrile sur la paume et le bout des doigts apporte une excellente qualité de résistance à l’abrasion ainsi que des propriétés de résistance à l’huile
- Une finition en relief pour améliorer la préhension
- Couleur noire dédiée aux applications et environnements sales
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016 |
Description | Calibre 13 |
Coating Material | Polyamide/nitrile |
Couleur | Noir |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 25 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants hauts POLYTRIL™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu