Learn More
BrandTech™ Vacuomètre électronique VACUUBRAND
Les vacuomètres VACUUBRAND sont exempts de mercure. Choisissez parmi divers modèles pour la plage de vide primaire ou la plage de vide fin. Unités sélectionnables par l’utilisateur.
Marque: BrandTech™ 20682906
801.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le modèle DVR2pro est alimenté par batterie pour une plus grande portabilité, avec un transducteur capacitif pour des mesures de pression absolue de l’atmosphère à 1 mbar/Torr/hPA. Balance numérique/analogique combinée pour une lecture simplifiée.
- Le modèle VACUU VIEW est doté d’un transducteur capacitif pour la mesure de la pression absolue et mesure jusqu’à 0,1 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
- VACUU VIEW étendu, dispose d’un transducteur capacitif/Pirani combiné pour les mesures jusqu’à 10-3 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
Spécification
Vacuomètre à pression absolue VACUUBRAND DVR2pro | |
Systèmes de vide | |
Divers | |
0,7 kg | |
9 cm | |
1 mbar/Torr/hPa |
Applications dans la plage de vide primaire - Atmosphère jusqu’à 1mbar/Torr/hPa | |
DVR2pro comprend un manuel d’instructions, une batterie alcaline de 9 V, un connecteur de tige de support et des accessoires pour tubulure en PTFE de 8/10 mm, un tuyau sous vide de 6 à 10 mm et une petite bride KF16 | |
Vacuomètre capacitif de pression absolue | |
22 cm | |
15 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13