Learn More
Thermographic Measurements Mini-indicateur 6 niveaux Thermax
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
29°C à 42°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Réponse immédiate
- Enregistrement en continu de la température la plus élevée ayant été atteinte
- Résiste à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Économique et simple à utiliser
- Autocollant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
| Hauteur (métrique) | 12 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Matériau | Polyester Film |
| Description | Thermax 6 Level Temperature indicator Range 1 |
| Température max. (impériale) | 108°F |
| Température max. (métrique) | 42°C |
| Afficher plus |