Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Vacuomètre électronique VACUUBRAND
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7146487 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Pression maximale:
0,001 à 1 100 mbars
0,1 à 1 100 mbars
1 mbar/Torr/hPa
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15838894
Marque: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20683220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les vacuomètres VACUUBRAND sont exempts de mercure. Choisissez parmi divers modèles pour la plage de vide primaire ou la plage de vide fin. Unités sélectionnables par l’utilisateur.
  • Le modèle DVR2pro est alimenté par batterie pour une plus grande portabilité, avec un transducteur capacitif pour des mesures de pression absolue de l’atmosphère à 1 mbar/Torr/hPA. Balance numérique/analogique combinée pour une lecture simplifiée.
  • Le modèle VACUU VIEW est doté d’un transducteur capacitif pour la mesure de la pression absolue et mesure jusqu’à 0,1 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
  • VACUU VIEW étendu, dispose d’un transducteur capacitif/Pirani combiné pour les mesures jusqu’à 10-3 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Digital
À utiliser avec (application) Applications à vide dans la plage d’atmosphère de vide primaire - 0,1 mbar/Torr/hPa
À utiliser avec Applications à vide
Comprend Vacuomètre, alimentation électrique, petite connexion à bride KF16 et vis dans le raccord cannelé de 6/10 mm
Matériau Divers
Gamme de produits VACUU VIEW
Type Vacuomètre capacitif
Poids (métrique) 1 kg
Hauteur (métrique) 8,5 cm
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (métrique) 16 cm
Pression maximale 0,1 à 1 100 mbars