Learn More
VACUUBRAND™ Huile de pompe
Huile de rechange pour pompes à palettes BrandTech Vacuubrand et pompes à vide Chemistry-Hybrid
Marque:  VACUUBRAND™ 20687011
152.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11854000
  • 165.00€ / 5L
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Basse pression de vapeur, même à des températures élevées
  • Faible reflux d’huile
  • Résistance au vieillissement, à la casse
  • Oxydation minimale
  • Point d’éclair : 264°C
  • Viscosité à 40°C : 94 mm2/s
  • Densité à 20°C : 0,87g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 l
Pompe à vide à palettes
<1 x 10-3 mbars
Nom du produit
VACUUBRAND™ Huile de pompe > Huile de pompe B, 5 L