Learn More
Integra Biosciences™ Opérateur manuel Vacuboy
Transformez toute source de vide en un système d’aspiration convivial. Les opérateurs manuels Integra Biosciences™ Vacuboy™ sont des outils d’aspiration polyvalents pour l’aspiration de liquides provenant de pratiquement tous les récipients de laboratoire.
Marque:  Integra Biosciences™ 155510
Code produit. 10565942
  • 281.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Opérateur manuel VACUBOY avec :
  • 1Adaptateur d’aspiration en acier inoxydable à canaux 40 mm
  • Adaptateur d’aspiration à 1 canal pour pointes jetables avec éjecteur
  • Adaptateur en caoutchouc pour pipettes Pasteur
VACUBOY est un outil d’aspiration polyvalent qui convertit toute source de vide en un système d’aspiration convivial pour l’aspiration de liquides provenant de pratiquement tous les récipients de laboratoire à l’aide d’un seul bouton et de manière contrôlée.
  • La pièce à main est connectée à toute source de vide disponible à l’aide d’une tubulure en silicone et équipée d’un des différents adaptateurs d’aspiration
  • La correspondance parfaite est obtenue lorsque le VACUBOY est connecté à un système d’aspiration VACUSAFE
  • Le grand choix d’adaptateurs permet au VACUBOY de manipuler des liquides de tous les tubes, boîtes, flacons, flacons en T ou plaques multi-puits, en s’adaptant à leur forme et leur taille
  • Adaptateurs pour aspiration avec pipettes Pasteur, pipettes sérologiques, pointes de pipettes jetables ou aiguilles en acier inoxydable
  • Adaptateurs multicanaux pour une vidange rapide des plaques multi-puits
  • Régulation du vide à l’aide d’un bouton tactile pour une aspiration contrôlée et en douceur des liquides
  • Ergonomique, parfaitement adapté aux tâches d’aspiration longues, productives ou répétitives
  • Le système anti-goutte empêche des fuites de déchets liquides de la pointe ou de la pipette, ce qui réduit les risques de contamination lors de l’utilisation de liquides présentant un risque biologique
  • Autoclavable et stérilisable, le VACUBOY permet une sécurité maximale en laboratoire en cas de travail avec des déchets liquides biologiques dangereux
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Integra Biosciences™ Opérateur manuel Vacuboy > À utiliser avec : Aspiration par le vide du liquide