Learn More
Eppendorf™ Batterie pour Multipette Stream et Xstream
Utilisez cette batterie pour charger les distributeurs électroniques Eppendorf™ Multipette E3/E3x et Multipette Stream/Xstream.
Marque: Eppendorf™ 4986602009
19.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Batterie de rechange pour Eppendorf Multipette E3/E3x et Multipette stream/Xstream
- 3,7 volts
Spécification
Lithium-ion | |
1/boîte | |
Batterie | |
Convient aux Multipette Stream et Xstream |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30