Learn More
UVP Tubes UV de rechange
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
Marque:  UVP 34-0042-01
Code produit. 11798231
  • 53.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 8 W
Specifications
Specifications
8 W
302 nm
Agent de réticulation CL-1000M, transilluminateur série TMW-20 et de paillasse et lampe UV série EL
Tube UV de rechange
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
UVP Tubes UV de rechange > Longueur d’onde moyenne 302 nm