Learn More
UVP Lampe à UV de la série EL
Utilisez ces lampes pour les applications de laboratoire et d’inspection. Les lampes UV UVP™ de la série EL sont fabriquées avec un boîtier métallique extrudé durable revêtu d’une peinture en poudre résistante aux rayures.
Marque: UVP 95-0279-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une conception robuste idéale pour un usage intensif
- Sa légèreté facilite le maintien ou la mise en place de la lampe sur son support ou dans son armoire pour une utilisation sans les mains
- Le réflecteur intégré améliore l’éclairage UV
Spécification
6 W | |
Blanc | |
302 mm | |
96 mm |
365/254 nm | |
302 x 96 mm | |
UVLS-26 | |
Lampe à UV |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
UVP020 Lampes UV Serie EL
Taille: 432.5 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Lampe à UV de la série EL > Modèle : UVLS-26 ; Longueur : 302 mm ; Largeur : 96 mm ; Puissance : 6 W
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu