Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Tubes UV de rechange pour transilluminateurs et lampes UV de 4, 6, 15, 20 et 40 W
Marque:  UVP 34-0009-02
Code produit. 12883918
  • 23.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
15 W
365 nm
Lampe UV de paillasse modèle XX-15L, système d’imagerie ChromaDoc-It™ et grands négatoscopes à UV Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75
1 de chaque
Nom du produit
UVP Tubes UV de rechange > 15 W ; UV de 365 nm