Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Puissance en watts:
6 W
15 W
20 W
40 W
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Puissance en watts | 20 W |
| Wavelength | 365 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Lampe UV de paillasse modèle XX-20BLB |
| Longueur (impériale) | 23 po |
| Longueur (métrique) | 584,2 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Tube UV de rechange |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction