Learn More
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12842989
|
UVP
34-0044-01 |
Lampe UV série EL, lampe 3UV™, lampe UV portative, négatoscopes à UV de taille moyenne, transilluminateurs UV de paillasse | 6 W | 302 nm |
54.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12813858
|
UVP
34-0068-02 |
Lampe UV de paillasse modèle XX-40 | 40 W | 365 nm |
83.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12893848
|
UVP
34-0068-01 |
Lampe UV de paillasse modèle XX-20BLB | 20 W | 365 nm |
51.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12883918
|
UVP
34-0009-02 |
Lampe UV de paillasse modèle XX-15L, système d’imagerie ChromaDoc-It™ et grands négatoscopes à UV Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 | 15 W | 365 nm |
23.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Tubes UV de rechange