Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
1 000 lingettes/Sachet
150 lingettes/Sachet
150 lingettes/Sachet (en vrac)
150/Sachet, 8 Sachets/Carton
25 lingettes/Sachet intérieur, 4 Sachets intérieurs/Sachet
300 lingettes/Sachet
300 lingettes/Sachet (en vrac)
75 lingettes/Sachet
75/boîte, 4 boîtes/sac, 10 sacs/carton
75/sachet, 8 sachets/carton (empilées à plat)
Type de produit:
Lingettes thermoscellantes
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
1200 pièces
150 pièces
300 pièces
4800 pièces
600 pièces
75 pièces
Description
- Recommandées pour les environnements de classe ISO 3-5
- Tissu en maille de polyester blanchi à 100 % pour des niveaux extrêmement faibles de particules et de fibres
- Les bords thermosoudés empêchent la contamination par les particules.
- Le bord coupé au laser, puis soudé, empêche la libération de fibres.
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes thermoscellantes |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| Matériau | Maille en polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 140 gsm |
| Structure | Tricot interlock, sans fil |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |