Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Tubes UV de rechange pour transilluminateurs et lampes UV de 4, 6, 15, 20 et 40 W
Marque: UVP 34-0068-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
40 W | |
365 nm | |
Lampe UV de paillasse modèle XX-40 | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Tubes UV de rechange > 40 W ; UV BLB de 365 nm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu