Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
Marque:  Biochrom 80-2003-83
Code produit. 10526355
  • 110.00€ / 200µL
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Verre optique
  • Cellule rectangulaire standard avec couvercle
  • 1Longueur de trajet de mm
  • 200μVolume utile L
  • Largeur interne de 10 mm
  • Dimensions externes 12,5 mm x 45 mm
  • S’adapte aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
Spécification
Spécification
Cuve standard de type 0
Verre optique
10 mm
1 mm
46 mm
45 mm
Rectangle
200 μl
12.5 mm
Spacers
190 to 1100 nm
Ultrospec 7000/8000/9000 et Ultrospec 2100 Pro
Spectrophotometric Measurements
12.7 mm
Nom du produit
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid > Volume utile : 200 μl