Learn More
Techne™ Plaque PCR à 96 puits à jupe Stuart™
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
Marque: Techne™ 16210-31
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fully skirted to reduce distortion and promote stability
- Available in Black, Clear and White
Spécification
Étalon | |
Blanc | |
25 | |
25/boîte |
8 x 12 | |
96 | |
Bas |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Techne™ Plaque PCR à 96 puits à jupe Stuart™ > Couleur : Blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu