Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ MS10-UV7
Code produit. 11873353
  • 44.35€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale Fisherbrand
Spécification
Spécification
Systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Sub-Gel Midi
Plateau UV
100 x 70 mm
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Plateau UV > Dimensions (L x l) : 100 x 70 mm