Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Accessoire pour électrophorèse horizontale sur gel Sub-Gel Midi-Plus.
Marque:  Fisherbrand™ MS15-UV15
Code produit. 11893413
  • 72.10€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Dimensions : 150 x 150 mm
Spécification
Spécification
Électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel Midi-Plus
Plateau UV
150 x 150 mm
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Plateau UV >