Learn More
Sampling Systems™ Agitateur en polypropylène
Cet agitateur convient parfaitement à l’agitation de liquides dans un réservoir ou une cuve en laboratoire.
Marque: Sampling Systems™ 8331P-1
Description
- Résistant aux produits chimiques
- Conception hygiénique en une seule pièce
- Longueur totale de 1200 mm
Spécification
Agitateur | |
Monobloc | |
Liquides d’agitation | |
290 mm |
Polypropylène | |
blanc | |
1200 mm | |
133 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Agitateur en polypropylène > Polypropylène, 1200 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu