Learn More
Vilber Lourmat™ Support de lampe à UV
Support de table riche et robuste pour lampes à ultraviolet 4/8 W.
Marque: Vilber Lourmat™ 9130-2001-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Support pour lampes UV 4/8W.
- Lampe à double longueur d’onde
- Intensité 254/365 nm
- Lampe 2 x 6 W
- M, 2 support de table
Spécification
Lampe UV portative 4/8 W |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vilber Lourmat™ Support de lampe à UV > S’utilise avec : Lampe à UV portative UV 4/8w
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu