Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour 100 lames en polypropylène
Stockez et transportez lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en polypropylène durables. La boîte pour 100 lames en polypropylène Fisherbrandtrade; permet de stocker 100 lames de taille standard dans une boîte sécurisée dotée d’un couvercle avec verrouillage à loquet.
Marque: Fisherbrand™ HS15991AF
4.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
ulliLa boîte en polypropylène moulé contient 100 lames dans des fentes sécurisées/liliLe couvercle à charnière est solidement fermé par un verrou de verrouillage/liliComprend une feuille d’inventaire de lames pour faciliter l’identification/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/liliBoîtes robustes sans revêtement/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Bleu | |
210 x 169 x 37 mm | |
37 mm | |
210 mm | |
1 de chaque | |
169 mm |
100 | |
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope 25 x 75 mm et 1 x 3 po | |
Carte d’identification des lames | |
Polypropylène | |
Rectangulaires |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -