Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
Marque: Fisherbrand™ HS15994M
4.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames /liliLa boîte est revêtue de mousse /liliLe couvercle à charnière est maintenu parfaitement fermé par un fermoir nickelé résistant à la rouille /liliEmpilable/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Charnière avec fermoir | |
100 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
34 mm | |
8,18 in | |
ABS | |
Oui | |
175 mm |
100 | |
Bleu | |
208 x 175 x 34 mm | |
1,33 in | |
Fiche d’inventaire de lames | |
208 mm | |
Rectangulaires | |
6,88 in | |
Mousse |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant