Learn More
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11840240
|
Vilber Lourmat™
9130-2003-1 |
Lampe UV 4/8 W |
252.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11850240
|
Vilber Lourmat™
9130-2001-1 |
Lampe UV portative 4/8 W |
78.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11726678
|
Vilber Lourmat™
9130-2004-1 |
Lampe UV 15 W |
317.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Support pour lampes UV 4/8W.
- Lampe à double longueur d’onde
- Intensité 254/365 nm
- Lampe 2 x 6 W
- M, 2 support de table
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vilber Lourmat™ Support de lampe à UV