Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
296.72€ - 845.00€
Code produit | Marque | Intensité lumineuse | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Intensité lumineuse | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11870380
|
Vilber Lourmat
3111 0063 1 |
700 mW/cm2 | 6 W |
797.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11830430
|
Vilber Lourmat
3111 0061 1 |
710 mW/cm2 | 6 W |
784.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796658
|
Vilber Lourmat™
3111 2155 1 |
1 350/1 100 mW/cm2 | 30 W |
845.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766668
|
Vilber Lourmat™
3111 2151 1 |
1780 mW/cm2 | 30 W |
712.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746668
|
Vilber Lourmat™
3111 2153 1 |
2300 mW/cm2 | 30 W |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11800250
|
Vilber Lourmat™
3111 0153 1 |
1 100 mW/cm2 | 15 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11860380
|
Vilber Lourmat™
311100431 |
400 mW/cm2 | 4 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11776518
|
Vilber Lourmat
311100451 |
265/350 mW/cm2 | 8 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11820430
|
Vilber Lourmat™
311100411 |
340 mW/cm2 | 4 W |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
- Lampe UV 6 W
- Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
- Fournie avec tube UV et filtre
- Recherche et dénombrement d’E. coli
- Lampe UV 254 nm
Spécification
UV Lamp | |
1 Ea. |