Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
Marque: Vilber Lourmat 311100451
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
Lampe UV• Les dimensions des lampes sont fixes en fonction de la puissance:
• Lampe 4W: L = 20cm x P = 6cm x H = 8.5cm
• Lampe 6W: L = 27.6cm x P = 6cm x H = 8.5cm
• Lampe 15W ou 2x 15W: L = 50.5cm x P = 14cm x H = 11.7cm
• Lampe UV double longueur d'onde avec filtre
• Lampe 2 x 4 W
Spécification
UV Lamp | |
365, 254 nm | |
1 Ea. |
8 W | |
265/350 mW/cm2 |