Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
Marque:  Vilber Lourmat™ 3111 2155 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 3.54000kg
Code produit. 11796658
  • 845.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
  • Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
  • Lampe UV 6 W
  • Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
  • Fournie avec tube UV et filtre
  • Recherche et dénombrement d’E. coli
  • Lampe UV 254 nm
Spécification
Spécification
Lampe à UV
365/254 nm
117 mm
1 350/1 100 mW/cm2
30 W
140 mm
505 mm