Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
Marque: Vilber Lourmat™ 3111 0153 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 3.30000kg
Description
- Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
- Lampe UV 6 W
- Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
- Fournie avec tube UV et filtre
- Recherche et dénombrement d’E. coli
- Lampe UV 254 nm
Spécification
Lampe à UV | |
365 nm | |
117 mm | |
1 100 mW/cm2 |
15 W | |
140 mm | |
505 mm | |
1 de chaque |