Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
Marque: Vilber Lourmat™ 311100411
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
- Lampe UV 6 W
- Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
- Fournie avec tube UV et filtre
- Recherche et dénombrement d’E. coli
- Lampe UV 254 nm
Spécification
UV Lamp | |
4 W | |
4 W, 220 V | |
1 Ea. |
220 V | |
254 nm | |
340 mW/cm2 |