Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe à UV
Code produit. 11860380
Click to view available options
Intensité lumineuse:
1780 mW/cm2
1 100 mW/cm2
1 350/1 100 mW/cm2
2300 mW/cm2
265/350 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Puissance en watts:
4 W
6 W
8 W
15 W
30 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11860380
Marque: Vilber Lourmat™ 311100431
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre est une solution idéale pour la recherche et dénombrement d’E. coli.
  • Lampe UV à longueur d’onde unique avec filtre
  • Lampe UV 6 W
  • Visualisation rapide des plaques CCM nécessitant une révélation UV
  • Fournie avec tube UV et filtre
  • Recherche et dénombrement d’E. coli
  • Lampe UV 254 nm
Spécification
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Intensité lumineuse 400 mW/cm2
Quantité d’emballage 1 Ea.
Type de produit UV Lamp