Learn More
Liebherr™ Congélateur statique vertical, pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température négative, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le congélateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
Marque: Liebherr™ FFFSG6501
1858.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plage de température -9 / -26 °C, classe L1
- Classe climatique (directive énergétique) : 7
- Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Affichage numérique multifonctionnel haute résolution et options de connectivité
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Professional Freezer | |
-10°C to -26°C | |
-20 °C | |
1 | |
Acier inoxydable | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Non-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
1170 kWh/a | |
R 290 |
573 L | |
NTC | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
5 | |
Vertical, FFFsg 6501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
Manuel | |
2.0 A | |
220/240 V | |
150 W | |
CFC-free |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -