Learn More
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique
GREENER_CHOICE
Code produit. 17819116
Click to view available options
Capacité (métrique):
472 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17819116
Marque: Liebherr™ SFFVH5501
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles, 1 section, largeur 750 mm, capacité brute 472 L
  • Plage de température -9 / -35 °C, stabilité de température de+/- 5°C testée selon FDX15-140
  • Technologie NoFrost sans tracas : réfrigération assistée par ventilateur à dégivrage automatique et à gaz chauds ultra-efficace
  • 2 x 3 tiroirs et 2 paniers, extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph, consommation d'énergie 540 kWh/a
  • Capacité nette de 257 litres et charge par étagère de 60 kg
  • Affichage numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in., résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
  • Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Port d'accès pour sonde de température externe
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur : LED avant en haut à l'extérieur
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
  • Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein
Spécification
Type Lab Freezer
Capacité (métrique) 472 l
Gamme de températures -10°C à -35°C
Capteur PT1000
Température (point de consigne) -20 °C
Stabilité de la température ±4 K
Modèle de porte Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Intérieur Commercial-grade Molded Polystyrol
Finition externe White Powder-coated
Étagères 4
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Vertical, SFFvh 5501
Affichage 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Roulettes Front with Brake (100 mm dia.)
Couleur White
Type de condenseur Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
À utiliser avec (application) Storage of Temperature-sensitive Products
Ports 1 x 10 mm dia.
Garantie 2 yr. Parts and Labor
Dégivrage Hot-gas Defrost
Options de surveillance SmartCoolingHub
Ampérage 2.0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, Single Phase
Puissance 120 W
Consommation d’énergie 540 kWh/a
Compresseur CFC-free
Réfrigérant R 290