Learn More
Liebherr™ Congélateur statique vertical, pour usage professionnel
Stockage sécurisé en température négative, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le congélateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
2265.00€ - 2575.00€
Spécification
Type | Professional Freezer |
---|---|
Gamme de températures | -10°C to -26°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | -20 °C |
Modèle de porte | Reversible, Self-closing, Fitted Lock |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17879106
|
Liebherr™
FFFSG4001 |
316 L |
2265.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17898306
|
Liebherr™
FFFSG5501 |
499 L |
2380.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17888306
|
Liebherr™
FFFSG6501 |
573 L |
2575.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Plage de température -9 / -26 °C, classe L1
- Classe climatique (directive énergétique) : 7
- Réfrigérant R 290, puissance de raccordement 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
- Affichage numérique multifonctionnel haute résolution et options de connectivité
- Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium
Spécification
Professional Freezer | |
NTC | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Non-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
R 290 |
-10°C to -26°C | |
-20 °C | |
1 | |
Acier inoxydable | |
White Powder-coated | |
Vertical, FFFsg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
Manuel | |
2.0 A | |
220/240 V | |
CFC-free |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Congélateur statique vertical, pour usage professionnel