Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
L’armoire de laboratoire haute est fabriquée avec des panneaux de particules ignifuges et dotée de 4 étagères.
Marque:  BICASA TCD.1200.2003
Code produit. 17427403
  • 1370.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Armoire de stockage en hauteur
  • Certifications / homologation EN 16121:2017
  • Socle de mise à niveau du châssis métallique
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Porte à charnière solide
    • Ouverture à 270° - Fermeture automatique
    • Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
    • Verrou avec barre par défaut
  • Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Spécification
Gris clair
Socle de mise à niveau
1200 x 500 x 2030 mm
Gauche et droite
4
Non autoclavable
EN 16121
Solide
2
Non
Nom du produit
BICASA Armoire de laboratoire haute > Armoire de laboratoire haute ; dimensions (P x L x H) : 1200 x 500 x 2 030 mm ; type de porte : Solide