Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Coated wire holder for 511 bags
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ S23E
Code produit. 11319113
Description
Description
Les sacs pour autoclaves Thermo Scientific™ Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
  • Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
  • Des boîtes à mouchoirs pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
  • Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coated wire holder for 509 and 510 bags
Coated Wire
1
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags, Coated wire holder for 511 bags >