Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest SspI
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Marque:  Thermo Scientific™ FD0774
68.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10774501
  • 94.75€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ADN Lambda digéré avec SspI, 1 % d’agarose, 20 sites de clivage
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Points clés
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• FastDigest SspI (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
SspI
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
65°C
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
100 μL (100 Reactions)
Clonage traditionnel
Blunt
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2803011 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD0774
Numéro de lot2823190 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD0774
Numéro de lot2863835 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD0774
Numéro de lot2892243 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD0774
Numéro de lot2928159 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberFD0774
Nom du produit
Thermo Scientific™ FastDigest SspI > 100 μl