Learn More
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil
Marque:  Hellma™ 111-10-40
Code produit. 11726244
Nom du produit
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil > Capacity: 0.35mL; Pathlength: 10 x 10mm; Internal Width: 10mm