Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs résistants au CO2
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 adapté au maintien en vie et au développement des cellules dans votre environnement de travail.
Marque: Thermo Scientific™ 88881104
2849.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24300" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 adapté au maintien en vie et au développement des cellules dans votre environnement de travail grâce aux agitateurs résistants Thermo Scientific™ CO2.
- L’agitation orbitale par alimentation magnétique élimine le besoin de remplacer les courroies
- Faible encombrement idéal pour une utilisation dans un incubateur à CO2
- Les composants mécaniques spécialement traités protègent jusqu’à 20 % de CO2 et 95 % dans des conditions humides
- Le boîtier de commande externe pratique avec affichage LED facilite les réglages sans ouvrir la porte de la chambre
- La dissipation minimale de chaleur garantit que les conditions à l’intérieur de la chambre de CO2 ne sont pas affectées
- Structure en acier inoxydable pour une protection contre les conditions corrosives de dégazage du CO2
- Une vaste gamme d’accessoires adaptée à la plupart des applications
- L’agitateur résistant au CO2 peut être utilisé en dehors de l’incubateur à CO2 pour une valeur maximale
- Boîtier de commande externe pour une grande simplicité d’utilisation sans perturber vos échantillons
Une vaste gamme d’accessoires disponibles pour s’adapter à la plupart des applications :
- Grande variété de pinces pour flacons disponible
- Portoirs pour tubes à essai fixes et réglables disponibles
- Support pour microplaques à 96 puits
- Tapis en caoutchouc et tapis antidérapants
- Kit de démarrage avec pinces pour flacons pour plus de facilité et de flexibilité
Applications :
- Culture de cellules de mammifères
- Suspensions bactériennes
- Coloration et décoloration
- Procédures de lavage
- Hybridation
- Études de solubilité
- Procédures d’extraction
Garantie :
- Garantie limitée standard de 2 ans de Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Spécification
1,9 cm (0,75 in) | |
1 tr/min | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
4°C à 60°C | |
RoHS, WEEE, cCSAus, marquage CE | |
50/60 Hz | |
29 lb | |
Résistant au CO2 | |
LED, vitesse et temps | |
0 à 99 h 59 min ou en continu |
6 kg | |
30 à 300 tr/min, ±1 tr/min | |
100/240 V | |
13 lb | |
Prise EU, UK, CN | |
11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm) | |
13 kg | |
Agitateur résistant au CO2 | |
Agitateur résistant au CO2 avec plateforme universelle et kit de pinces à flacons de démarrage |