Learn More
Hanna Instruments™ Solution de stockage pour électrode
À utiliser pour le stockage d’électrodes pH et rH. La solution de stockage pour électrodes Hanna Instruments™ est préparée avec des produits chimiques de qualité réactif qui peuvent être utilisés pour optimiser les performances des électrodes pH et rH.
Marque:  Hanna Instruments™ HI70300M
Code produit. 10758891
  • 35.20€ / 230mL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Formulation spécifique pour minimiser la croissance microbienne et éviter toute diffusion / tout effet osmotique
  • Pour dégager la jonction
  • Garantir une mesure rapide et fiable
  • Pour optimiser le temps de réponse, l’extrémité du capteur en verre et la jonction de référence de l’électrode de pH doivent être maintenues humides et ne doivent pas être sèches lorsqu’elles ne sont pas utilisées
  • Stocker l’électrode en la plaçant dans un petit verre rempli avec une solution de stockage ou une solution de rechange dans le bouchon de protection
Spécification
Spécification
230 ml
Stockage
Flacon
Électrodes pH et rH
Transparent
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Nom du produit
Hanna Instruments™ Solution de stockage pour électrode > Solution de stockage pour électrode