Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek™ 500
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
2X-Large
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Conception en polyéthylène haute densité Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
- Constitue une excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 micron)
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016/425
- Vêtement de protection chimique partielle du corps, catégorie III, type PB (6-B)
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
| Dimensions | 2X-Large |
| Sexe | Unisexe |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Zipper |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Limited-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Chemicals |
| Type de couture | Piqué |