Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire à col Tyvek™ PL30NP
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
:
Tyvek™ Collared Laboratory Coat; Size: Medium
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec 5 fermetures à boutons pression
- Élastiques aux poignets (non tunnelisés)
- Coutures internes cousues
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
| Dimensions | Moyenne |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PEHD Flashspun |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Press Studs |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Chemicals |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion