Learn More
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec boutons pression et poches
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™ avec col offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres, elle est très peu pelucheuse et traitée antistatique
Marque:  DuPont™ D13396050
293.07 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11703123
  • 361.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aucun ajout de silicone
  • Coutures internes cousues
  • 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
  • En PE haute densité Flashspun
  • Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
XL
Blanc
Oui
3
Découpe droite
Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général
HDPE
Boutons pression
Résistance aux produits chimiques
Cousue (interne)
Catégorie EPP, traitement antistatique (EN 1149-5) sur les deux faces
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
DuPont™ Blouse de laboratoire Tyvek 500 avec boutons pression et poches > Taille : XL
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.