Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, pur, indicateur
Violet de cristal, C25H30ClN3, numéro CAS-548-62-9, 90-94-8, violet de base 3, C.I.42555, violet de gentiane, 100 g, 13, 756, CHEBI:41688, 407,99, pur, danger, déclaration GHS H :Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Nocif en cas d’ingestion.Provoque des lésions oculaires graves.Peut provoquer le cancer.
Marque: Thermo Scientific Chemicals 212125000
274.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Crystal Violet | |
Indicator, Pure | |
C25H30ClN3 | |
13, 756 | |
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure | |
11057 | |
407.99 | |
Flacon en verre |
215.0°C | |
548-62-9, 90-94-8 | |
MFCD00011750 | |
15, 4430 | |
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.986 | |
CHEBI:41688 | |
Pures | |
500 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463287 | Certificat d’analyse | 12/06/2024 | 212121000,212120250,212125000 |
A0459162 | Certificat d’analyse | 15/01/2024 | 212121000,212120250,212125000 |
A0456154 | Certificat d’analyse | 13/09/2023 | 212121000,212120250,212125000 |
A0453203 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 212121000,212120250,212125000 |
A0450902 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 212121000,212120250,212125000 |