Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon blanche Tyvek 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon Tyvek™ DuPont™ avec coutures recouvertes sont en PEHD Flashspun.
Marke: DuPont™ D13395284
189.70 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
- Matériau Tyvek™ 1431 N
- Antistatique
- Capuche élastique
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour du masque
- Fermeture éclair en TYVEK™ avec rabat auto-adhésif
- Taille, chevilles et poignets élastiques
- Avec passe-pouces
- Catégorie III, type 4B / 5 / 6
- Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions aux risques biologiques
Spezifikation
Combinaison | |
HDPE | |
Élastique | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique, Liquide | |
Emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité. |
XL | |
Blanc | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), (EN 1149-5) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant -
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16
Jours
22Heures
22Minutes
27Secondes
49
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.