Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon blanche Tyvek 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon Tyvek™ DuPont™ avec coutures recouvertes sont en PEHD Flashspun.
Marque: DuPont™ D13395284
805.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Matériau Tyvek™ 1431 N
- Antistatique
- Capuche élastique
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour du masque
- Fermeture éclair en TYVEK™ avec rabat auto-adhésif
- Taille, chevilles et poignets élastiques
- Avec passe-pouces
- Catégorie III, type 4B / 5 / 6
- Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions aux risques biologiques
Spécification
Combinaison | |
HDPE | |
Élastique | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique, Liquide | |
Emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité. |
XL | |
Blanc | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), (EN 1149-5) |