Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon blanche Tyvek 600 Plus
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons à capuchon Tyvek™ DuPont™ avec coutures recouvertes sont en PEHD Flashspun.
257.00€ - 985.56€
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | passe pouce |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11703083
|
DuPont™
D13395307 |
M |
955.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12372239
|
DuPont™
D13395307 |
M |
257.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11723083
|
DuPont™
D13395284 |
XL |
985.56€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12392239
|
DuPont™
D13395284 |
XL |
257.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11743083
|
DuPont™
D13495752 |
XXXL |
985.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12312249
|
DuPont™
D13495752 |
XXXL |
262.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12362239
|
DuPont™
D13495782 |
S |
257.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11793073
|
DuPont™
D13495782 |
S |
955.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11713083
|
DuPont™
D13395299 |
L |
955.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12382239
|
DuPont™
D13395299 |
L |
257.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11733083
|
DuPont™
D13395272 |
XXL |
955.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12302249
|
DuPont™
D13395272 |
XXL |
257.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau Tyvek™ 1431 N
- Antistatique
- Capuche élastique
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement parfait autour du masque
- Fermeture éclair en TYVEK™ avec rabat auto-adhésif
- Taille, chevilles et poignets élastiques
- Avec passe-pouces
- Catégorie III, type 4B / 5 / 6
- Mentonnière auto-adhésive pour une étanchéité parfaite du masque facial
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
- Fermeture éclair Tyvek et rabat de fermeture pour une meilleure protection
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manchettes de remonter
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : travaux d’entretien et de démantèlement dans l’industrie nucléaire, fabrication de produits pharmaceutiques ou laboratoires de recherche et de biosécurité, applications médicales et expositions aux risques biologiques
Spécification
Combinaison à capuche | |
Blanc | |
passe pouce | |
Élastique | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chimique, Liquide | |
Emplois de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou dans les laboratoires de recherche et de biosécurité. |
HDPE | |
Élastique | |
A capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat autocollant et rabat-menton | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B | |
Catégorie III, Type 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), (EN 1149-5) |