Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 1 % en PBS, 10X
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J63314.K2
87.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15435579
  • 88.24€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon
Liquide visqueux
À conserver au froid
1L
1% en PBS (10X)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY18K556 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Numéro de lotX01K553 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Numéro de lotW16K502 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Numéro de lotW16K501 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Numéro de lotU06K506 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 1 % en PBS, 10X > 1L