Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage SuperBlock™ (PBS)
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western.
Marque:  Thermo Scientific™ 37515
219.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10076713
  • 319.00€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le tampon de blocage SuperBlock est une solution optimisée contenant une seule glycoprotéine purifiée qui permet un blocage incroyablement rapide et efficace pour les analyses ELISA, IHC et transfert Western. Le blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock produit un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection.
Les caractéristiques du tampon de blocage SuperBlock sont les suivantes :
Durée de blocage : blocage des membranes en 5 à 10 minutes et des plaques ELISA en 2 minutes
Applications : ELISA, transfert Western, IHC ; sans biotine pour être utilisé avec le système streptavidine
Stabilité : conserver le tampon à 4°C pendant un an et les plaques bloquées à sec pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois
Blocage des microplaques, des membranes ou des tissus avec un tampon SuperBlock capable de générer un rapport signal-bruit élevé dans la plupart des systèmes de détection. La formulation à base de protéines ne contient pas d’immunoglobulines, d’albumine ni de biotine endogène, ce qui la rend compatible dans de nombreuses situations dans lesquelles les agents de blocage classiques échouent. Le tampon est particulièrement efficace pour le blocage des microplaques en polystyrène à revêtement (plaques de 96 puits) ; il les stabilise pour le séchage et le stockage en vue d’une utilisation ultérieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon de blocage SuperBlock (PBS), 1 litre
1 L
ELISA, Western Blot
1X
Protéine purifiée unique
Tampons de blocage
Liquide
SuperBlock™
PBS
Dès réception, Conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK402849 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number37515,37515_LITL18 PROMO
Numéro de lotZI401492 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2024 Catalog Number37515,37515_LITL18 PROMO
Numéro de lotZI396276 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number37515,37515_LITL18 PROMO
Numéro de lotZH394859 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number37515,37515_LITL18 PROMO
Numéro de lotZF392806 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number37515,37515_LITL18 PROMO
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tampon de blocage SuperBlock™ (PBS) > Tampon de blocage SuperBlock (PBS), 1 litre